Få mere at vide
Ammoniumbicarbonat, Puriss., opfylder analytiske specifikationer for Ph.Eur., BP, E 503, 99-101%, Solstice.
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium bicarbonate |
| Navn note | Puriss., opfylder analytisk specifikation for Ph.Eur., BP, E 503, 99-101% |
| CAS min % | ≥90.0000% |
| CAS Max % | ≤100.0000% |
| Fysisk form | Powder |
| Mængde | 6 x 1 kg |
| Analyseprocentområde | 99 til 101% |
| Lineær formel | NH4HCO3 |
| Beilstein | 4329606 |
| Formel vægt | 79.06 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ammonium bicarbonate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium hydrogencarbonate