Få mere at vide
Ammoniumbicarbonat, Puriss., opfylder analytiske specifikationer. af Ph.Eur., BP, E 503, 99-101 %, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15661030
Skift visning
Mængde:
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Emballage:
Fiberboard Box
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15661030 1 kg Poly flaske 1kg
15681030 6 x 1 kg Poly flaske Pakke med 6
15671030 25 kg Fiberboard Box 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15661030 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 112131KG
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Puriss., opfylder analytiske specifikationer for Ph.Eur., BP, E 503, 99-101 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1066-33-7
Molekylær formel CH5NO3
Molekylvægt (g/mol) 79.06
MDL nummer MFCD00012138
InChI nøgle ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
PubChem CID 14013
IUPAC navn azanium;hydrogencarbonat
SMIL N.OC(O)=O
Spécification
Kemisk navn eller materiale Ammonium Bicarbonate
Navn note Meets analytical specification of Ph.Eur.BP
Mængde 1 kg
Lineær formel NH4HCO3
Beilstein 4329606
Formel vægt 79.06g/mol
Procent renhed 99 to 101%
Grad puriss.
Emballage Poly flaske
Tæthed Vapor Density: 2.7 (vs air)
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium bicarbonate
Mention d'avertissement
  • Advarsel
Catégorie de danger
  • Akut toksicitet Kategori 4
Mention de danger
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Conseils de prudence
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium hydrogencarbonate
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.