Få mere at vide
Ammonium Bicarbonate, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10532775
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10532775 500 g Poly Bottle 500g
1 options
Artikelnummer. 10532775 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP2413500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 1066-33-7 | C3H8N2O9Zn2 | 346.86 g/mol
Poly Bottle; 500g
Ammonium Bicarbonate is used for many biochemical applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Bicarbonate
Smeltepunkt 105°C
CAS 1066-33-7
Farve White
pH 8
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 21.30 to 21.73 %
Molekylær formel CH5NO3
Lineær formel NH4HCO3
MDL nummer MFCD00012138
Merck Index 15, 494
Synonym ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
InChI nøgle ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
SMIL N.OC(O)=O
IUPAC navn carbonic acid amine
Molekylvægt (g/mol) 79.06
PubChem CID 14013
Formel vægt 79.06
Procent renhed 21.30 to 21.73%
Identifikation Pass Test
Emballage Poly Bottle
Damptryk 67 hPa at 20°C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium bicarbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.