Få mere at vide
Ammonium Bicarbonate Crystalline MP Biomedicals
Artikelnummer. 11496492 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
11496492 500 g
1 options
Artikelnummer. 11496492 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215010790
 Begrænset vare
På lager
A versatile buffer used for protein analysis, including in-gel digestion and mass spectrometry applications.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Bicarbonate
CAS 1066-33-7
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 500 g
Molekylær formel CH5NO3
MDL nummer MFCD00012138
Synonym ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
InChI nøgle ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
SMIL N.OC(O)=O
IUPAC navn azanium;hydrogencarbonat
Molekylvægt (g/mol) 79.06
PubChem CID 14013
Formel vægt 79.1
Tæthed 1.586 g/cm3
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium Bicarbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium Bicarbonate