Få mere at vide
Ammonium Bicarbonate, (Crystalline),MP Biomedicals
Artikelnummer. 11406502 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. Mængde
11406502 1 kg
1 options
Artikelnummer. 11406502 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215010791
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Ammonium bicarbonate for research use only.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Bicarbonate
CAS 1066-33-7
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 kg
Molekylær formel CH5NO3
MDL nummer MFCD00012138
Synonym ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
InChI nøgle ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
SMIL N.OC(O)=O
IUPAC navn dizink(2+) diammoniumtricarbonat
Molekylvægt (g/mol) 79.06
PubChem CID 14013
Formel vægt 79.1
Procent renhed 99.65%