Få mere at vide
Ammonium bicarbonate, 99%, for analysis
Artikelnummer. 10380674 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
Artikelnummer. 10380674
Brand: Thermo Scientific 393210050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1066-33-7 | C3H8N2O9Zn2 | 346.86 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1066-33-7
Molekylær formel CH5NO3
Molekylvægt (g/mol) 79.06
MDL nummer MFCD00012138
InChI nøgle ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
PubChem CID 14013
IUPAC navn dizink(2+) diammoniumtricarbonat
SMIL N.OC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium bicarbonate
Smeltepunkt 105,0 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 5 kg
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel NH4HCO3
Merck Index 15, 494
Opløselighedsinformation Solubility in water: 220g/L (20°C)
Formel vægt 79.06
Procent renhed 99%
Grad Analyser
Emballage Plast tromle
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium bicarbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.