Få mere at vide
Ammoniumbicarbonat, 99%, til analyse
Artikelnummer. 10229573 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10229573 1 kg Plastflaske 1kg
10207183 250 g Plastflaske 250g
10380674 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10229573 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 393210010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    640.00 DKK
    556.65 DKK / 1kg
    Spare 83.35 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 1066-33-7 | C3H8N2O9Zn2 | 346,86 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1066-33-7
Molekylær formel CH5NO3
Molekylvægt (g/mol) 79.06
MDL nummer MFCD00012138
InChI nøgle ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
PubChem CID 14013
IUPAC navn dizink(2+) diammoniumtricarbonat
SMIL N.OC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium bicarbonate
Smeltepunkt 105,0 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel NH4HCO3
Merck Index 15, 494
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 220 g/L (20 °C)
Formel vægt 79.06
Procent renhed 99%
Grad Analyser
Emballage Plastflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium bicarbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.