Få mere at vide
Ammoniumbicarbonat, 98 %, rent
Artikelnummer. 11904321 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1kg
25g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11904321 5 kg Plast tromle 5kg
10364072 25 g Glasflaske 25g
10262382 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11904321 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 370930050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    855.00 DKK
    718.65 DKK / 5kg
    Spare 136.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1066-33-7 | C3H8N2O9Zn2 | 346,86 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1066-33-7
Molekylær formel CH5NO3
Molekylvægt (g/mol) 79.06
MDL nummer MFCD00012138
InChI nøgle ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
PubChem CID 14013
IUPAC navn dizink(2+) diammoniumtricarbonat
SMIL N.OC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium bicarbonate
Smeltepunkt 105 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller og/eller klumper
Mængde 5 kg
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Plast tromle
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel NH4HCO3
Merck Index 15,494
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 220 g/L (20 °C)
Formel vægt 79.06
Procent renhed 98%
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium bicarbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.