Få mere at vide
Ammonium Bicarbonate, 0.1 M, Ricca Chemical
Artikelnummer. 31751097
Skift visning
Mængde:
4 L
Artikelnummer. Mængde
31751097 4 L
1 options
Artikelnummer. 31751097 Leverandør Ricca Chemical Company Leverandørnr. R06216504A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Bicarbonate
Farve Colorless
CAS 1066-33-7, 7732-18-5
CAS min % 97.0, 0.77
CAS Max % 100.0, 0.8
Molekylær formel CH5NO3
MDL nummer MFCD00012138
Synonym ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
InChI nøgle ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
SMIL N.OC(O)=O
IUPAC navn carbonic acid amine
Molekylvægt (g/mol) 79.06
PubChem CID 14013
Grad Laboratory
Emballage Natural Poly Bottle
pH 7.8
Mængde 4 L
Fysisk form Liquid
Koncentration eller sammensætningsnoter 0,1 molar