Få mere at vide
Ammonium benzoate, 99%
Artikelnummer. 11327348
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327348 100 g 100g
11307348 500 g 500g
11317348 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11327348 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 030753.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1863-63-4 | C7H9NO2 | 139.154 g/mol
Ammoniumbenzoat bruges overvejende i industrier, der fungerer som korrosionshæmmere og anti-afkalkningsmidler. Det bruges også som malingsadditiver og belægningsadditiver. Andre forbrugeranvendelser omfatter rengøring og indretning Plejeprodukter, maling og belægninger, produkter til personlig pleje, vandbehandlingsprodukter. Ammoniumbenzoat bruges også som kemiske analysereagenser i elektronikindustrien, bruges til produktion af elektrolytiske kondensatorer og bruges også i farmaceutiske industrier. Anvendes som klæbemidler, metalrustbehandling og gummiadditiver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1863-63-4
Molekylær formel C7H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 139.154
MDL nummer MFCD00013069
InChI nøgle VWSRWGFGAAKTQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium benzoate, benzoic acid, ammonium salt, ammonii benzoas, ammonium benzoicum, vulnoc ab, benzoic acid ammonium salt, hsdb 555, unii-ac80wd7gpf, benzoic acid, ammonium salt 1:1, ac80wd7gpf
PubChem CID 15830
IUPAC navn azanium;benzoat
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)[O-].[NH4+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium benzoate
Smeltepunkt 192°C to 198°C (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Flammepunkt 110°C (230°F)
Merck Index 14,496
Opløselighedsinformation It is soluble in water,methanol insoluble in diethyl ether.
Formel vægt 139.15
Procent renhed 99%
Lugt Weak
Følsomhed Hygroscopic