Få mere at vide
Ammonium aquopentachlororhodate(III), Rh 30% min
Artikelnummer. 11347487
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347487 1 g 1g
11357487 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012645.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 63771-33-5 | Cl5H10N2ORh | 334.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63771-33-5
Molekylær formel Cl5H10N2ORh
Molekylvægt (g/mol) 334.25
MDL nummer MFCD00064673
InChI nøgle SSZNXYVCMKGDBP-UHFFFAOYSA-K
Synonym diammonium aquapentachlororhodate, diammonium pentachlororhodiumdiuide hydrate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium aquopentachlororhodate(III)
Smeltepunkt 210°C to 230°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Formel vægt 334.26
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Rh 30% min.