Få mere at vide
Ammoniumaluminiumsulfatdodecahydrat, Reagenskvalitet, ≥99% (titrering), Solstice
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium aluminum sulfate dodecahydrate |
| Smeltepunkt | 93,5 °C |
| CAS | 7784-26-1 |
| Farve | Hvid |
| CAS Max % | 1 |
| pH | 2.6 |
| Mængde | 10 kg |
| Molekylær formel | AlH28NO20S2 |
| Lineær formel | AlNH4(SO4)2 · 12H2O |
| Synonym | Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate; Ammonium alum |
| Vis mere |