Få mere at vide
Ammoniumaluminiumsulfatdodecahydrat, reagenskvalitet,≥ 99 % (Titrering), Honeywell™
Artikelnummer. p-7120163 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Mængde:
500 g
1 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
Artikelnummer. 15607640
Brand: Honeywell Research Chemicals A2140500G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reagenskvalitet,≥ 99 % (titrering)
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7784-26-1
Molekylær formel AlH28NO20S2
Molekylvægt (g/mol) 453.313
MDL nummer MFCD00149958
InChI nøgle WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
Synonym ammonia alum, unii-5c36drl9zn, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, aluminum ammonium disulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate hydrate, alum, ammonium usp, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate dodecahydrate, 5c36drl9zn, ammonium aluminum disulfate dodecahydrate
PubChem CID 62668
IUPAC navn aluminium;azanium;disulfat;dodecahydrat
SMIL [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium aluminum sulfate dodecahydrate
Smeltepunkt 93.5°C
Farve Hvid
pH 2.6 (at 25°C)
Mængde 500 g
Lineær formel AlNH4(SO4)2 · 12H2O
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 453.33g/mol
Procent renhed ≥99% (titration)
Lugt Odorless
Emballage Poly flaske
Udseende Crystalline
Tæthed 1.640g/cm3 at 20°C