Få mere at vide
Ammoniumaluminiumsulfat Dodecahydrat, reagenskvalitet, ≥99% (titrering), Solstice
Artikelnummer. 15697630
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15697630 1 kg Poly flaske 1kg
15607640 500 g Poly flaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15697630 Leverandør Fluka Leverandørnr. A21401KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2450.00 DKK
    2256.88 DKK / 1kg
    Spare 193.12 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Reagenskvalitet,≥ 99 % (titrering)
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7784-26-1
Molekylær formel AlH28NO20S2
Molekylvægt (g/mol) 453.313
MDL nummer MFCD00149958
InChI nøgle WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
Synonym ammonia alum, unii-5c36drl9zn, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, aluminum ammonium disulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate hydrate, alum, ammonium usp, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate dodecahydrate, 5c36drl9zn, ammonium aluminum disulfate dodecahydrate
PubChem CID 62668
IUPAC navn aluminium;azanium;disulfat;dodecahydrat
SMIL [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium aluminum sulfate dodecahydrate
Smeltepunkt 93,5 °C
Farve Hvid
pH 2,6 (ved 25 °C)
Fysisk form Crystalline Powder
Mængde 1 kg
Lineær formel AlNH4(SO4)2 · 12H2O
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 453,33g/mol
Procent renhed ≥99% (titrering)
Grad Not Available
Lugt Lugtfri
Emballage Poly flaske
Udseende Krystallinsk
Tæthed 1,640 g/cm3 ved 20 °C