Få mere at vide
Ammoniumaluminiumsulfatdodecahydrat, reagenskvalitet,≥ 99 % (Titrering), Honeywell™
Beskrivelse
- ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium aluminum sulfate dodecahydrate |
| Smeltepunkt | 93.5°C |
| Farve | Hvid |
| pH | 2.6 (at 25°C) |
| Mængde | 500 g |
| Lineær formel | AlNH4(SO4)2 · 12H2O |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 453.33g/mol |
| Procent renhed | ≥99% (titration) |
| Lugt | Odorless |
| Vis mere |