Få mere at vide
Ammonium Acetate (White Crystals), Fisher BioReagents
Beskrivelse
Ammonium Acetate can be used to precipitate DNA from enzymatic reactions.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium Acetate |
| Smeltepunkt | 114°C |
| Farve | White |
| pH | 7.0 |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | ≥97 % |
| Lineær formel | CH3COONH4 |
| Merck Index | 15, 492 |
| Formel vægt | 77.08 |
| Vis mere |