Få mere at vide
Ammoniumacetatopløsning 0,25M, certificeret, HPLC til gradientanalyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10649633 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
Plastbelagt glasflaske
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10649633 500 mL Plastbelagt glasflaske 500ml
1 options
Artikelnummer. 10649633 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/0200/PB08
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
CAS 631-61-8
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Molekylær formel C2H7NO2
MDL nummer 13066
Synonym ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
InChI nøgle USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=O)[O-].[NH4+]
IUPAC navn azanium;acetat
Molekylvægt (g/mol) 77.083
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
Emballage Plastbelagt glasflaske
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • Ammonium acetate 0.25M for for HPLC method development