Få mere at vide
Ammoniumacetat, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur.,≥ 98 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15693780 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
10 kg
20 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
1kg
2.5kg
20kg
500g
Pakke med 6
Artikelnummer. 15693780
Brand: Honeywell-Fluka 323012.5KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur.,≥ 98 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 631-61-8
Molekylær formel C2H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 77.083
MDL nummer MFCD00013066
InChI nøgle USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
IUPAC navn azanium;acetat
SMIL CC(=O)[O-].[NH4+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Acetate
Navn note Reag. Ph. Eur.
Mængde 2.5 kg
Lineær formel CH3CO2NH4
Beilstein 4186741
Formel vægt 77.08g/mol
Procent renhed ≥98%
Grad ACS/puriss. pa
Rester efter tænding ≤0.01% (as SO4)
Faresætning
  • EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.