Få mere at vide
Ammoniumacetat, Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. Ph. Eur., ≥98%, Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium Acetate |
| Navn note | Reag. Ph. Eur. |
| Fysisk form | Crystalline Powder |
| Mængde | 100 g |
| Lineær formel | CH3CO2NH4 |
| Beilstein | 4186741 |
| Formel vægt | 77,08 g/mol |
| Procent renhed | ≥98% |
| Grad | ACS/puriss. pa |
| Rester efter tænding | ≤0,01% (som SO4) |