Få mere at vide
Ammoniumacetat, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur.,≥ 98 %, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
10 kg
20 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
1kg
2.5kg
20kg
500g
Pakke med 6
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium acetate |
| Smeltepunkt | 110°C to 112°C (decomposition)(literature) |
| Navn note | Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., ≥98% |
| CAS Max % | ≤100.0000% |
| Mængde | 6 x 500 g |
| Lineær formel | CH3CO2NH4 |
| Beilstein | 4186741 |
| Formel vægt | 77.08 |
| Procent renhed | >98% |
| Grad | ACS-reagens/reagens Ph. Eur. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Faresætning
- EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.