Få mere at vide
Ammoniumacetat, Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. Ph. Eur., ≥98%, Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium acetate |
| Smeltepunkt | 110 °C til 112 °C (dekomponering)(litteratur) |
| Navn note | Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. Ph. Eur., ≥98% |
| CAS Max % | ≤100.0000% |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 6 x 1 kg |
| Lineær formel | CH3CO2NH4 |
| Beilstein | 4186741 |
| Formel vægt | 77.08 |
| Procent renhed | >98% |
| Vis mere |