Få mere at vide
Ammoniumacetat, Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. Ph. Eur., ≥98%, Solstice
Artikelnummer. 15613790
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
10 kg
20 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
1kg
2.5kg
20kg
500g
Pakke med 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15613790 500 g 500g
15663780 100 g 100g
15683780 1 kg 1kg
15693780 2.5 kg 2.5kg
15643790 6 x 500 g Pakke med 6
15623790 6 x 1 kg Pakke med 6
15673780 10 kg 10kg
15633790 6 x 2.5 kg Pakke med 6
15603790 20 kg 20kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15613790 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 32301500G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur.,≥ 98 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 631-61-8
Molekylær formel C2H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 77.083
MDL nummer MFCD00013066
InChI nøgle USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
IUPAC navn azanium;acetat
SMIL CC(=O)[O-].[NH4+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Acetate
Navn note Reag. Ph. Eur.
Fysisk form Crystals
Mængde 500 g
Lineær formel CH3CO2NH4
Beilstein 4186741
Formel vægt 77,08 g/mol
Procent renhed ≥98%
Grad ACS/puriss. pa
Rester efter tænding ≤0,01% (som SO4)
Produktidentifikator
  • Ammonium acetate
Faresætning
  • EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.