Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium Acetate |
| CAS | 631-61-8 |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver eller nåle |
| Mængde | 50 mL |
| Molekylvægt (g/mol) | 77.08 g/mol |
| Procent renhed | 99% |
| Grad | LC-MS |
| Emballage | Glasflaske |