Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium Acetate |
| CAS | 631-61-8 |
| Fysisk form | Flydende eller fast |
| Mængde | 500 mL |
| Grad | HPLC |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 0.25 M |
| Emballage | Plastikbelagt glasflaske |