Få mere at vide
Ammoniumacetat, HPLC-kvalitet, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15513351 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15513351 1 kg Poly flaske 1kg
1 options
Artikelnummer. 15513351 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 059908
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opløsningsmidler med høj renhed til brug i analytiske og præparative separationer
    Til brug i højtydende væskekromatografi; Til laboratorie-, forsknings- eller fremstillingsbrug
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Acetate
CAS 631-61-8
Mængde 1 kg
Molekylær formel C2H7NO2
Synonym ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
InChI nøgle USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=O)[O-].[NH4+]
IUPAC navn azanium;acetat
Molekylvægt (g/mol) 77.083
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
Formel vægt 77.08
Grad HPLC
Emballage Poly flaske
Specifik vægtfylde 1L = 1.07kg