Få mere at vide
Ammonium Acetate, HPLC for Electrochemical Detection, Certified, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkter
:
250g, Plastic powder jar
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 114°C |
| CAS | 631-61-8 |
| Farve | White |
| pH | 7 |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 250 g |
| Molekylær formel | C2H7NO2 |
| MDL nummer | 13066 |
| Formel vægt | 77.08g/mol |
| Emballage | Plastic powder jar |