Specifications
| Smeltepunkt | 114°C |
| CAS | 631-61-8 |
| Farve | Hvid |
| pH | 7 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 250 g |
| Molekylær formel | C2H7NO2 |
| MDL nummer | 13066 |
| InChI nøgle | USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | [NH4+].CC([O-])=O |
| Show More |