Få mere at vide
Ammoniumacetat, Honeywell
Artikelnummer. p-7072206 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 15615510
Brand: Honeywell Research Chemicals 43131150G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
≥99,99% spormetaller
  • Vi er din leverandør af højkvalitets laboratoriereagenser og kemikalier til analytiske og kemiske laboratorier:
    Opløsningsmidler– ACS specifik anvendelse (HPLC), ACS generel anvendelse, opløsningsmidler til histologi og reagenskvalitet til kemisk syntese og andre industrielle anvendelser.
    Uorganiske stoffer– Kemisk syntese og uorganisk kemi inklusive essentielle syrer og baser, salte, metaller og grundstoffer og reagenser til kemiske reaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 631-61-8
Molekylær formel C2H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 77.083
MDL nummer MFCD00013066
InChI nøgle USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
IUPAC navn azanium;acetat
SMIL CC(=O)[O-].[NH4+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium acetate
Mængde 50 g
Lineær formel CH3CO2NH4
Beilstein 4186741
Formel vægt 77.08g/mol
Procent renhed ≥99.99% (trace metals basis)