Få mere at vide
Ammoniumacetat, Solstice
Beskrivelse
- Vi er jeres leverandør af laboratoriereagenser og kemikalier af høj kvalitet til analytiske og kemiske laboratorier: Opløsningsmidler – til ACS-specifik brug (HPLC), ACS til generel brug, opløsningsmidler til histologi og reagenskvalitet til kemisk syntese og andre industrielle anvendelser. Uorganiske Kemisk – syntese og uorganisk kemi, herunder essentielle syrer og baser, salte, metaller og grundstoffer samt reagenser til kemiske reaktioner.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium acetate |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 250 g |
| Lineær formel | CH3CO2NH4 |
| Beilstein | 4186741 |
| Formel vægt | 77,08 g/mol |
| Procent renhed | ≥99,99 % (sporstofbasis) |
| Grad | ACS |