Få mere at vide
Ammoniumacetat, til HPLC, Solstice
Artikelnummer. 15681570
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15681570 50 g 50g
15671570 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15681570 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 1783650G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    805.00 DKK
    521.10 DKK / 50g
    Spare 283.90 DKK
    35% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
til HPLC,≥ 99,0 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 631-61-8
Molekylær formel C2H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 77.083
MDL nummer MFCD00013066
InChI nøgle USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
IUPAC navn azanium;acetat
SMIL CC(=O)[O-].[NH4+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Acetate
Mængde 50 g
Lineær formel CH3CO2NH4
Beilstein 4186741
Opløselighedsinformation Opløselig i vand 0,1 g/ml ved 25 °C
Formel vægt 77,08 g/mol
Procent renhed ≥99%
Produktidentifikator
  • Ammonium acetate