Få mere at vide
Ammoniumacetat, til HPLC, Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium Acetate |
| Mængde | 250 g |
| Lineær formel | CH3CO2NH4 |
| Beilstein | 4186741 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand 0,1 g/ml ved 25 °C |
| Formel vægt | 77,08 g/mol |
| Procent renhed | ≥99% |
| Grad | HPLC |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ammonium acetate