Få mere at vide
Ammonium Acetate, For Analysis, EMSURE™, MilliporeSigma™
Artikelnummer. 15814030
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
50 kg
Emballage:
Fiber Carton
Glass Bottle
Plastic Bottle
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage
15814030 1 kg Plastic Bottle
15804030 500 g Glass Bottle
15866950 50 kg Fiber Carton
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15814030 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1011161000
Supelco Essentials er på lager
Brug rabatkode 27958
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Anbefalet opbevaring
+15°C to +25°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 631-61-8
Molekylær formel C2H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 77.083
InChI nøgle USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
IUPAC navn azanium;acetate
SMIL CC(=O)[O-].[NH4+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Acetate
Smeltepunkt 114°C
Farve Colorless
pH 6.0 to 7.5
Fysisk form Solid
Mængde 1 kg
Opløselighedsinformation 1480g/L
Procent renhed >96%
Grad ACS
Emballage Plastic Bottle
Tæthed 1.17 g/3 (20 °C)
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • Ammoniumacetat til analyse EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur