Få mere at vide
Ammonium Acetate-d7, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium Acetate-d7 |
| CAS | 194787-05-8 |
| Molekylær formel | C2 D3 O2 . D4 N |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Acetic-d3 acid-d, ammonium-d4 salt (9 CI), Ammonium-d4 acetate-d3, Ammonium acetate-d7, Ammonium acetate D7 |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3/i1D3;/hD4 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)[O-].[2 H][N+]([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | tetradeuterioazanium;2,2,2-trideuterioacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 84.126 |
| Formel vægt | 84.092 g/mol |
| Vis mere |