Få mere at vide
Ammonium Acetate, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15507854 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 15507854
Brand: Avantor J.T.Baker 059601
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Kemiske identifikatorer
CAS 631-61-8
Molekylær formel C2H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 77.083
InChI nøgle USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
IUPAC navn azanium;acetate
SMIL CC(=O)[O-].[NH4+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Acetate
Fysisk form Crystals
Mængde 500 g
Formel vægt 77.08
Grad BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Emballage Poly Bottle
Specifik vægtfylde 1L = 1.07kg