Få mere at vide
Ammoniumacetat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7072805 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
250 g
500 g
5 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastfad
Pakningsstørrelse:
250g
500g
5kg
Artikelnummer. 10203900
Brand: Fisher Chemical A/3440/50
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
C2H7NO2, CAS-nummer-631-61-8, 500 g, hvid, 77,08 g/mol, 114 grader C, 13066, pulverbeholder af plastik, fast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 631-61-8
Molekylær formel C2H7NO2
MDL nummer 13066
Tekniske data
Smeltepunkt 114°C
Farve Hvid
pH 7
Emballage Plast pulver krukke
Mængde 250 g
Formel vægt 77.08g/mol
Fysisk form Fast stof