Beskrivelse
C2H7NO2, CAS-nummer-631-61-8, 500 g, hvid, 77,08 g/mol, 114 grader C, 13066, pulverbeholder af plastik, fast
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 114°C |
| Farve | Hvid |
| pH | 7 |
| Emballage | Plastfad |
| Mængde | 5 kg |
| Formel vægt | 77.08g/mol |
| Fysisk form | Fast stof |