Få mere at vide
Ammonium Acetate Anhydrous, ACS Reagent Grade, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11480482 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. Mængde
11480482 1 kg
1 options
Artikelnummer. 11480482 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219140491
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Acetate
CAS 631-61-8
Mængde 1 kg
Molekylær formel C2H7NO2
Synonym ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
InChI nøgle USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=O)[O-].[NH4+]
IUPAC navn azanium;acetat
Molekylvægt (g/mol) 77.083
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
Formel vægt 77.1
Grad ACS-reagens
Tæthed 1.17g/cm3