Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium Acetate |
| CAS | 631-61-8 |
| Mængde | 1 kg |
| Molekylær formel | C2H7NO2 |
| Synonym | ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4 |
| InChI nøgle | USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CC(=O)[O-].[NH4+] |
| IUPAC navn | azanium;acetat |
| Molekylvægt (g/mol) | 77.083 |
| PubChem CID | 517165 |
| Vis mere |