Få mere at vide
Ammoniumacetat, ACS, 97,0% min
Artikelnummer. 11337347
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11337347 2 kg 2kg
11327347 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337347 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011599.A3
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Reagens i analytisk kemi, lægemidler | CAS: 631-61-8 | C2H7NO2 | 77,083 g/mol
Ammoniumacetat er et reagens, der bruges til kromatografisk analyse af forskellige forbindelser såsom oligoer, proteiner og peptider. Det anvendes også sammen med eddikesyre for at tilvejebringe en bufferopløsning. Generelt opfører det sig som en katalysator i mange reaktioner som Knoevenagel, Borch. Det bruges også som et næringsstoftilsætningsstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 631-61-8
Molekylær formel C2H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 77.083
MDL nummer MFCD00013066
InChI nøgle USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
IUPAC navn azanium;acetat
SMIL CC(=O)[O-].[NH4+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium acetate
Smeltepunkt ∽114 °C (dekomponering)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 2 kg
Flammepunkt 136 °C (277 °F)
Følsomhed Hygroskopisk
Analyseprocentområde 97,0% min
Tæthed 1.17
Beilstein 4186741
Opløselighedsinformation Opløseligt i koldt vand, methanol, SO2og acetone.
Formel vægt 77.08
Grad ACS