Få mere at vide
Ammoniumacetat, ACS, 97,0% min
Beskrivelse
Ammoniumacetat er et reagens, der bruges til kromatografisk analyse af forskellige forbindelser såsom oligoer, proteiner og peptider. Det anvendes også sammen med eddikesyre for at tilvejebringe en bufferopløsning. Generelt opfører det sig som en katalysator i mange reaktioner som Knoevenagel, Borch. Det bruges også som et næringsstoftilsætningsstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium acetate |
| Smeltepunkt | ∽114 °C (dekomponering) |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 500 g |
| Flammepunkt | 136 °C (277 °F) |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Analyseprocentområde | 97,0% min |
| Tæthed | 1.17 |
| Beilstein | 4186741 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i koldt vand, methanol, SO2og acetone. |
| Vis mere |