Få mere at vide
Ammoniumacetat, 97+%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11460482 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 11460482
Brand: MP Biomedicals 0219140480
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 631-61-8
Molekylær formel C2H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 77.083
InChI nøgle USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
IUPAC navn azanium;acetat
SMIL CC(=O)[O-].[NH4+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium acetate
Farve Hvid
Fysisk form Powder or Liquid
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 0.97+
Formel vægt 77.08
Tæthed 1.17 (water = 1)