Få mere at vide
MP Biomedicals™ Ammoniumacetat, Ultra Pure Grade
Artikelnummer. 17138548 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17138548 500 g 500g
11456241 1 kg -
17128548 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17138548 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0219384890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    700.00 DKK
    666.06 DKK / 500g
    Spare 33.94 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Ammoniumacetat, Ultra Pure Grade bruges til oprensning og udfældning af DNA og til proteinkrystallisering.
  • Ammoniumacetat, ultrarent, er til applikationer, der kræver nøje kontrol af grundstofindholdet.
  • Ammoniumacetat er et meget brugt reagens i molekylærbiologi og kromatografi.
  • Dens anvendelser omfatter oprensning og udfældning af DNA og proteinkrystallisering.
  • Ammoniumacetat er almindeligt anvendt i HPLC og MS-analyse af forskellige forbindelser, såsom oligosaccharider, proteiner og peptider.
  • Ammoniumacetat bruges også til den ikke-vandige kapillære elektroforese-massespektrometri (NACE-MS) af lipofile peptider og terapeutiske lægemidler.
Tekniske data
Assay ≥97 %
Kemisk navn eller materiale Ammoniumacetat
CAS 631-61-8
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Tæthed 1,17 på 68° F
Formel vægt 77.1
Smeltepunkt 237,2° F
Molekylær formel C2H7NO2
Renhed Ultrapure
Mængde 500 g
Synonym unii-rre756s6q2
Form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
Medmindre andet er angivet, kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.