Beskrivelse
- Ammoniumacetat, ultrarent, er til applikationer, der kræver nøje kontrol af grundstofindholdet.
- Ammoniumacetat er et meget brugt reagens i molekylærbiologi og kromatografi.
- Dens anvendelser omfatter oprensning og udfældning af DNA og proteinkrystallisering.
- Ammoniumacetat er almindeligt anvendt i HPLC og MS-analyse af forskellige forbindelser, såsom oligosaccharider, proteiner og peptider.
- Ammoniumacetat bruges også til den ikke-vandige kapillære elektroforese-massespektrometri (NACE-MS) af lipofile peptider og terapeutiske lægemidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Assay | ≥97 % |
| Kemisk navn eller materiale | Ammoniumacetat |
| CAS | 631-61-8 |
| Indhold og opbevaring | Stuetemperatur |
| Tæthed | 1,17 på 68° F |
| Formel vægt | 77.1 |
| Smeltepunkt | 237,2° F |
| Molekylær formel | C2H7NO2 |
| Renhed | Ultrapure |
| Mængde | 100 g |
| Vis mere |
Medmindre andet er angivet, kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.