Få mere at vide
Ammoniumacetat, 97%
Artikelnummer. 11487807
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11487807 5000 g 5000g
11477807 250 g -
11467807 1000 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487807 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16343.0I
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 631-61-8 | C2H7NO2 | 77,083 g/mol
Ammoniumacetat anvendes i vid udstrækning som katalysator i Knoevenagel-kondensationen. Det er den primære kilde til ammoniak i Borch-reaktionen i organisk syntese. Det bruges sammen med destilleret vand til fremstilling af et proteinudfældende reagens. Det fungerer som en buffer for elektrospray-ionisering (ESI) massespektrometri af proteiner og andre molekyler og som mobile faser til højtydende væskekromatografi (HPLC). Nogle gange bruges det som et biologisk nedbrydeligt afisningsmiddel og en surhedsregulerende middel i fødevaretilsætningsstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ammoniumacetat anvendes i vid udstrækning som katalysator i Knoevenagel-kondensationen. Det er den primære kilde til ammoniak i Borch-reaktionen i organisk syntese. Det bruges sammen med destilleret vand til fremstilling af et proteinudfældende reagens. Det fungerer som en buffer for elektrospray-ionisering (ESI) massespektrometri af proteiner og andre molekyler og som mobile faser til højtydende væskekromatografi (HPLC). Nogle gange bruges det som et biologisk nedbrydeligt afisningsmiddel og en surhedsregulerende middel i fødevaretilsætningsstoffer.
Opløselighed Opløseligt i
vand, methanol, acetone og flydende ammoniak.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 631-61-8
Molekylær formel C2H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 77.083
MDL nummer MFCD00013066
InChI nøgle USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
IUPAC navn azanium;acetat
SMIL CC(=O)[O-].[NH4+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium acetate
Smeltepunkt ∼114 °C (dekomponering)
Tæthed 1.17
Kogepunkt (nedbrydning)
Flammepunkt 136 °C (277 °F)
Lugt Ammoniak-lignende
Lineær formel CH3COONH4
Mængde 5000 g
Beilstein 4186741
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,495
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, methanol, acetone og flydende ammoniak.
Formel vægt 77.08
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium acetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.