Få mere at vide
Ammonium acetate, 97%
Beskrivelse
Ammoniumacetat anvendes i vid udstrækning som katalysator i Knoevenagel-kondensationen. Det er den primære kilde til ammoniak i Borch-reaktionen i organisk syntese. Det bruges sammen med destilleret vand til fremstilling af et proteinudfældende reagens. Det fungerer som en buffer for elektrospray-ionisering (ESI) massespektrometri af proteiner og andre molekyler og som mobile faser til højtydende væskekromatografi (HPLC). Nogle gange bruges det som et biologisk nedbrydeligt afisningsmiddel og en surhedsregulerende middel i fødevaretilsætningsstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ammoniumacetat anvendes i vid udstrækning som katalysator i Knoevenagel-kondensationen. Det er den primære kilde til ammoniak i Borch-reaktionen i organisk syntese. Det bruges sammen med destilleret vand til fremstilling af et proteinudfældende reagens. Det fungerer som en buffer for elektrospray-ionisering (ESI) massespektrometri af proteiner og andre molekyler og som mobile faser til højtydende væskekromatografi (HPLC). Nogle gange bruges det som et biologisk nedbrydeligt afisningsmiddel og en surhedsregulerende middel i fødevaretilsætningsstoffer.
Opløselighed Opløseligt i
vand, methanol, acetone og flydende ammoniak.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium acetate |
| Smeltepunkt | ∼114°C (decomposition) |
| Tæthed | 1.17 |
| Kogepunkt | (decomposition) |
| Flammepunkt | 136°C (277°F) |
| Lugt | Ammonia-like |
| Lineær formel | CH3COONH4 |
| Mængde | 1000 g |
| Beilstein | 4186741 |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ammonium acetate
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.