Få mere at vide
Melford Ammoniumacetat
Artikelnummer. 30018016
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018016 5 kg
30018015 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018016 Leverandør Melford Leverandørnr. A206005000.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Udbredt reagens i molekylærbiologi og kromatografi.
Udbredt reagens i molekylærbiologi og kromatografi.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Acetate
CAS 631-61-8
Mængde 5 kg
Molekylær formel C2H7NO2