missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Melford Ammoniumacetat

Artikelnummer. 30018015
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018015 1 kg
30018016 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30018015 Leverandør Melford Leverandørnr. A206001000.0

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Udbredt reagens i molekylærbiologi og kromatografi.

Udbredt reagens i molekylærbiologi og kromatografi.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ammonium Acetate
CAS 631-61-8
Mængde 1 kg
Molekylær formel C2H7NO2
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.