Få mere at vide
Ammonium 7-Fluoro-2,1,3-benzoxadiazol-4-sulfonat, TRC
Artikelnummer. 30333257
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30333257 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30333257 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6340001MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium 7-Fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonate
CAS 84806-27-9
Molekylær formel C6 H3 F N2 O4 S . H3 N
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C6H3FN2O4S.H3N/c7-3-1-2-4(14(10,11)12)6-5(3)8-13-9-6;/h1-2H,(H,10,11,12);1H3
SMIL N.OS(=O)(=O)c1ccc(F)c2nonc12
IUPAC navn azane; 7-fluor-2,1,3-benzoxadiazol-4-sulfonsyre
Molekylvægt (g/mol) 235.19
Formel vægt 235.0063