Få mere at vide
Ammonium-15N hydroxide Solution ~14 N in H2O, 98 Atom % 15N, TRC
Artikelnummer. 30345832
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30345832 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30345832 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA634036250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium-15N hydroxide
CAS 62948-80-5
Molekylær formel H515NO
Mængde 250 mg
Synonym Ammonium hydroxide ((15NH4)(OH)) (9CI), Ammonium-15N hydroxide
InChI formel InChI=1S/H3N.H2O/h1H3;1H2/i1+1;
SMIL [15NH4+].[OH-]
IUPAC navn azanium;hydroxide
Molekylvægt (g/mol) 36.04
Formel vægt 36.0341
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 14 N