missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ammonium-15N Chloride, TRC

Artikelnummer. 30011915
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011915 1 g
30011837 10 g
30005273 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30011915 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6338521G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 39466-62-1
Molekylær formel Cl . H4 15N
Molekylvægt (g/mol) 54.48
Synonym Ammonium-15N Chloride
IUPAC navn azanium;chloride
SMIL [15NH4+].[Cl-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ammonium-15N Chloride
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i;1+1
Formel vægt 54.0003
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.