Få mere at vide
Ammonium-15N Bromide, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium-15N Bromide |
| CAS | 39466-31-4 |
| Molekylær formel | BrH415N |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/BrH.H3N/h1H;1H3/i;1+1 |
| SMIL | [15NH3].Br |
| IUPAC navn | azane;hydrobromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 98.94 |
| Formel vægt | 97.9497 |